Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4C2.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
4C2.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAX2(5076)
General description
Sparowane białko pudełkowe Pax-2 (UniProt Q02962; znane również jako sparowany gen homeotyczny pudełkowy 2) jest kodowane przez gen PAX2 (znany również jako FSGS7, PAPRS) (identyfikator genu 5076) u człowieka. Pax-2 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych z zachowaną domeną sparowanej skrzynki wiążącej DNA. Rodzina sparowanych genów pudełkowych (PAX) jest podzielona na cztery podgrupy (I-IV). Geny z podgrup II (PAX2, PAX5 i PAX8) i III (PAX3 i PAX7) są zaangażowane w rozwój nowotworów. PAX2 jest krytycznym regulatorem embriogenezy i ulega normalnej ekspresji w trzustce oraz w subpopulacjach limfocytów węzłowych w dorosłych tkankach. Nieprawidłowa ekspresja PAX2 jest często obserwowana w kilku typach nowotworów.
Zaobserwowano ~45 kDa. Zaobserwowano ~45 kDa. Izoforma 1 (obliczone 44,7 kDa); Izoforma 2 (obliczone 44,5 kDa). Niescharakteryzowane pasmo ~17 kDa jest widoczne w niektórych próbkach lizatu.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu Pax-2.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło PAX-2 w 10 µg lizatu komórek HeLa i PC3.
To przeciwciało anty-Pax-2, klon 4C2.2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania Pax-2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Nuclear Receptors
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że klon 4C2.2 będzie reagował z izoformą 1 i izoformą 2 Pax-2 (izoforma nerki płodu). Reaktywność wobec izoform 3 i 4 nie została przetestowana.
Physical form
Mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym supernatant bez konserwantów.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PAX-2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PAX-2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c