MABE1904
Anti-phospho-ACD (Ser255) Antibody, clone 34B10
Synonim(y):
Adrenocortical dysplasia protein homolog;TPP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
34B10, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 57.73 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer255)
informacje o genach
human ... ACD(65057)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected ACD/TPP1 phosphorylated on serine 255 in lysates from HEK293T cells simultaneously transfected with HA-NEK6 and FLAG-TPP1 plasmids, but not in lysates from mock transfected cells (HEK293T/pcDNA3) or cells transfected only with FLAG-TPP1.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ACD in Western Blotting applications (Hirai, Y., et al. (2016). Genes Cells. 21(8):874-89).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ACD in Immunocytochemistry applications (Hirai, Y., et al. (2016). Genes Cells. 21(8):874-89).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1