Przejdź do
MABE144
Przeciwciało anty-Ago3, klon 4B1-F6
clone 4B1-F6, from mouse
Synonim(y):
eIF-2C 3, eIF2C 3, FLJ12765, MGC86946
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4B1-F6, monoclonal
Application:
ICC, IP
Citations:
-
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4B1-F6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO3(192669)
General description
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C 3, Ago3, należy do rodziny argonautów i zawiera 1 domenę PAZ i 1 domenę Piwi.
Wskazuje się, że Ago3 odgrywa rolę w szlaku interferencji RNA (RNAi), który jest ważny dla tworzenia heterochromatyny i dokładnej segregacji chromosomów. W przeciwieństwie do Ago1 i Ago2, Ago3 i AG04 nie posiadają zdolności do dysocjacji dupleksów miRNA w minimalnym systemie in vitro. Ponowne wprowadzenie dowolnego wariantu Ago do komórek embrionalnych (ES) pozbawionych ekspresji wszystkich czterech wariantów Ago ratuje defekty wyciszania miRNA i zmniejsza apoptozę.
96 kDa obliczone.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Ago3.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w komórkach HeLa. (Azuma-Mukai, A., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci. USA. 105(23):7964-7969.)
Przeciwciało anty-Ago3, klon 4B1-F6 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania Ago3 znanego również jako eIF-2C 3, eIF2C 3, FLJ12765, MGC86946 i zostało zwalidowane w ICC i IP.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Ago3 in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200724MABE56MABE253
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
Gene Information
human ... AGO3(192669)
Gene Information
human ... AGO2(27161)
Gene Information
human ... AGO1(26523)
Gene Information
human ... AGO2(27161)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
4B1-F6, monoclonal
clone
AGO2-10, monoclonal
clone
2A8, monoclonal
clone
11A9, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c