Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
hamster (Armenian)
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10B5, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd274(60533)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła PD-L1 B7-H1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96; Dong, H., et. al. (2004). Immunity. 20(3):327-36).
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected PD-L1 B7-H1 in mouse heart tissue sections.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate PE | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone 10B5, monoclonal | clone 10F.9G2, monoclonal | clone G4, monoclonal | clone 10F.9G2, monoclonal |
| Gene Information mouse ... Cd274(60533) | Gene Information mouse ... Cd274(60533) | Gene Information mouse ... Pdcd1(18566) | Gene Information - |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| biological source hamster (Armenian) | biological source rat | biological source hamster (Armenian) | biological source rat |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABC1131-25UG | 04054839558023 |
| MABC1131-100UG | 04054839558016 |