MAB858-2F-5
Anti-RSV Antibody, glycoprotein, all type A, B strains, clone 131-2G
clone 131-2G, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
RSV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
131-2G, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1κ
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Final working dilutions must be determined by end user.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2