MAB5552
Anti-Pax6 Antibody
ascites fluid, clone AD2.38, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-AN, Anti-AN2, Anti-ASGD5, Anti-D11S812E, Anti-FVH1, Anti-MGDA, Anti-WAGR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AD2.38, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, chicken, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX6(5080)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Embryonic eye tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1