MAB5346
Anti-RAR alpha Antibody, clone 76
clone 763, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
RARalpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
763, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARA(5914)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2