Przejdź do
MAB3741
Przeciwciało przeciwko białkowej fosfatazie tyrozynowej µ, klon SBK15
ascites fluid, clone SBK15, Chemicon®
Synonim(y):
Receptor-type Protein-tyrosine Phosphatase mu, R-PTP-MU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SBK15, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
5
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SBK15, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, mouse, human, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRM(5797)
Immunogen
Odpowiada aminokwasom 774-1452 ludzkiego PTPμ, oczyszczonego z komórek sf9.
Application
To przeciwciało przeciwko fosfatazie białkowo-tyrozynowej μ, klon SBK15, zostało zatwierdzone do stosowania w IC, IP, WB do wykrywania fosfatazy białkowo-tyrozynowej μ.
Western blot (1:1,000)
Immunoprecypitacja
Barwienie immunologiczne (1:200)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzką PTPμ (fosfatazę białkowo-tyrozynową mu), fosfatazę białkowo-tyrozynową typu receptorowego. Przeciwciało rozpoznaje domenę cytoplazmatyczną PTPμ.
Physical form
Płyn puchlinowy.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GW21469HPA054822MABS197
clone
SBK15, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
FG6-1G, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, mouse, human, canine
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... PTPRM(5797)
Gene Information
human ... PTPRF(5792)
Gene Information
human ... PTPRK(5796)
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB374104053252616150