Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
P8G6, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
P8G6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SELP(6403)
Immunogen
IL-1beta aktywowała HUVEC (człowiek)
Application
Immunohistochemia: do stosowania na tkankach utrwalonych acetonem lub paraformaldehydem
Immunocytochemia
Immunoprecypitacja
ELISA
Hamuje interakcje zależne od selektyny P
Hamuje wiązanie płytek krwi z monocytami
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunocytochemia
Immunoprecypitacja
ELISA
Hamuje interakcje zależne od selektyny P
Hamuje wiązanie płytek krwi z monocytami
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj P-Selektynę za pomocą tego przeciwciała anty-P-Selektyna, klon P8G6 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, IP, IC, IH.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Ludzka selektyna P
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczono w 0,02 M PBS, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 0,1% NaN3. Płyn
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c