Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Roztwór jodu (0,1 N),
agency
traceable to NIST
Quality Segment
form
liquid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór jodu (0,1 N)
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c