IPAKMETEX
IPAK Meta® Polishing Cartridge for Elix® Purified Water
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1.
Synonim(y):
IPAK Meta cartridge for Elix water
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Milli-Q®
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Wysokość
39.5 cm (15.5 in.)
moc wejściowa
feed water nature purified water (Elix®)
kompatybilność
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Combined with an IPAK Quanta® water polishing cartridge for Elix® water (IPAKQUAEX), it enables the production of ultrapure (Type 1) water for sensitive laboratory applications.
Zastosowanie
- For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water purification systems fed by Elix® water
- Delivers ultrapure (Type 1) water for sensitive applications
Cechy i korzyści
- e-Sure tag enables RFID connection with the system, for seamless consumable status monitoring, data management and full traceability
- Supplied with a Drain Cap, to remove excess water and reduce the weight of the exhausted cartridge at disposal
- 78% of the parts suppliers are ISO 14001 environmental management system certified
Powiązane treści
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Zmniejsz zużycie wody, energii, tworzyw sztucznych i chemikaliów w swoim laboratorium. Przyjazne dla środowiska systemy oczyszczania wody laboratoryjnej Milli-Q® i usługi cyfrowe mogą wspierać cele laboratorium w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Systemy wody ultraczystej Milli-Q® zapewniają niezawodną naukę, a rozszerzona oferta systemów zaspokaja różnorodne potrzeby i ograniczenia laboratoriów.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.