HG000C24
Nutrient Broth
pH 7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Polecane produkty
skład
Meat Extract, 1.0 g/L
Peptone, 5.0 g/L
Sodium Chloride, 8.0 g/L
Yeast Extract, 2.0 g/L
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C24.500)
pH
7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
A general purpose medium suitable for the cultivation of a wide range of non-fastidious micro-organisms.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suspend 16g in 1 litre demineralised water. Mix well and dispense into final containers. Autoclave at 121°C for 15 minutes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3