HG000C17
Tryptone Soy Agar
Casein-peptone Soymeal-peptone Agar, pH 7.3±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Polecane produkty
skład
Agar, 13.0 g/L
Sodium Chloride, 5.0 g/L
Soy Peptone, 5.0 g/L
Tryptone, 15.0 g/L
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C17.500)
pH
7.3±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
A general purpose medium suitable for the growth of a wide variety of organisms, both aerobic and anaerobic.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suspend 38g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45 -50°C, mix well and pour plates.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3