HATF29325
Immobilon-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 µm, 293 mm, disc
0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
About This Item
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) (surfactant-free)
plain white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
śr. filtra
293 mm
grubość
180 μm
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
wielkość porów
0.45 μm pore size
pojemność
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
radioactive
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3