HATF08130
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
20 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Synonim(y):
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
Wybierz wielkość
697,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
697,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 lutego 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon®-NC Transfer Membrane Midi Sheets, 20 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
8.5 cm × 13.5 cm
wielkość porów
0.45 μm pore size
pojemność
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3