Kluczowe dokumenty
GF430-M
Sigma-Aldrich
5555 IL-6, ludzka rekombinowana wolna od ksenonów
Synonim(y):
IL6, Interleukina-6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.27
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
HumanKine®
zanieczyszczenia
<0.1 μg/mg protein endotoxin (1 EU/μg)
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
Interleukina-6 (IL-6) jest cytokiną prozapalną, która wydaje się być zaangażowana w późne etapy generowania CTL. Inne funkcje biologiczne również obejmują amplifikację i odpowiedź zapalną. Wykazano, że terapie skojarzone obejmujące IL-6 mają pozytywny wpływ na określone typy nowotworów złośliwych. Akumulacja IL-6 w OUN jest zwykle szkodliwa i może przyczyniać się do patologii chorób OUN. Sygnał IL-6 jest negatywnie regulowany przez TGF-beta, który obniża ekspresję STAT1, STAT3 i ICAM-1. Ekspresja IL-6 została powiązana z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) i jest również głównym celem klinicznym IBD.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Badania nad komórkami macierzystymi
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Jakość
Bioactivity assay: Determined by the dosedependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells (human erythroleukemic
indicator cell line). ED50 is typically 0.2-1 ng/ml.
Postać fizyczna
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Uwaga dotycząca przygotowania
HumanKine IL-6 jest produkowany przy użyciu wszystkich odczynników niepochodzących od zwierząt i jest uważany za wolny od ksenogenów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Informacje prawne
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3