Dokumenty
EZPIIANP
Millipore
Human Type IIA Collagen N-Propeptide ELISA Kit
measures PIIANP in 5 μL plasma
Synonim(y):
Collagen alpha-1 Type II chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NC.07
product name
Type IIA Collagen N-Propeptide (PIIANP) ELISA,
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
5 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 97-112%
linearity: 91-109%
sensitivity: 39 ng/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma (K2 EDTA)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... COL2A1(1280)
Opis ogólny
Type II collagen is the major collagen found in cartilage and is expressed in two forms: IIA and IIB.
Specyficzność
Cross Reactivty
No cross-reactivity observed with intact Type I, Type II and Type III collagen and procollagen
Human PIIANP 100%
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Room temperature, 3 hour assay 10 µL sample size
Used to detect/quantify: PIIANP
Inne uwagi
Standard curve range: lot dependent
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Brain
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Femke Intema et al.
Annals of the rheumatic diseases, 70(8), 1441-1446 (2011-05-14)
Modification of joint tissue damage is challenging in late-stage osteoarthritis (OA). Few options are available for treating end-stage knee OA other than joint replacement. To examine whether joint distraction can effectively modify knee joint tissue damage and has the potential