Dokumenty
DX2091
Supelco
p-Dioxane
OmniSolv®
Synonim(y):
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
About This Item
Wzór liniowy:
-O(CH2)2O(CH2)2-
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191504
Numer indeksu EC:
204-661-8
ciśnienie pary
41 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.9% (GC)
Postać
liquid
okres trwałości
12 mo. (from manufacture date)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
pozostałość po odparowaniu
≤1 mg/L
kolor
clear colorless,
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4206-1.4226
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
tw
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
temp. przejścia
flash point 11 °C
gęstość
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
absorpcja UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
OmniSolv®
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minBoiling range101-102°CEvaporation residue1mg/L maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testPeroxide (as H2O2)2mg/L maxRefractive index (n 20/D)1.4206-1.4226UV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.300AU maxUV Abs. at 300 nm0.020AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup