Key Documents
CR0371E06
Millipore
Polygard® CR Cartridge Filter
pore size 3.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 3.0 μm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
EPR seal
polypropylene
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤50 mg
wielkość porów
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Uwaga dotycząca przygotowania
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany