Dokumenty
CGW373S48
Millipore
Polysep II 1.0/0.2 µm nominal, Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets EU 1935/2004/EC (all component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Polysep
Właściwości
hydrophilic
metody
prefiltration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
kod wkładu
Code 7
Komentarz do analizy
Effluent was negative after a water flush of 15 L per autoclaved 30-inch equivalent.
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2