Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
QBEND/10, monoclonal
species reactivity
monkey, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD34(947)
Powiązane kategorie
Immunogen
Application
Badania mechanizmów kontroli wczesnej hemopoezy
Oczyszczanie komórek hemopoetycznych, na przykład metodą FACS.
Przeciwciało reaguje zarówno z zamrożonymi, jak i utrwalonymi skrawkami tkanek ze śródbłonka naczyniowego i fibroblastów zrębu.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
PARTNER FUZJI: Linia komórkowa szpiczaka NSO
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBL496F | 04053252369698 |