Przejdź do
AX0074
Kwas octowy, lodowaty
HPLC, Meets ACS Specifications
Synonim(y):
Acetic acid, Ethanoic Acid, Glacial acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
EC Index Number:
200-580-7
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Assay:
≥99.7% (GC)
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0004 meq/g Titrable base, ≤0.01% Acetic anhydride [(CH3CO)2O]
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
cation traces
Cu: ≤0.1 ppm, Fe: ≤0.2 ppm, Ni: ≤0.1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
UV absorption
λ: 255 nm Amax: ≤1.0, λ: 280 nm Amax: ≤0.05, λ: 350 nm Amax: ≤0.02
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
AX0074-2 i AX0074-6 są pakowane w szklane butelki z powłoką polietylenową.
HPLC, spełnia specyfikacje ACS
Analysis Note
Bezwodnik octowy [(CH3CO)2O]0,01% maksTest (GC)99,7% minChlorek (Cl)0.4ppm maxKolor (APHA)10 maxMiedź (Cu)0.1ppm maxTest rozcieńczeniaAby przejść testPozostałość po odparowaniu5ppm maxPostaćPrzezroczysta cieczMetale ciężkie (jako Pb)0.5ppm maxŻelazo (Fe)0.2ppm maxNikiel (Ni)0.1ppm maxSubstancje redukujące dichromianAby przejść testSubstancje redukujące nadmanganianAby przejść testSiarczan (SO4)0.4ppm maxMiareczkowalna zasada0.0004meq/g maxAbsorbancja UV (1 cm, 255 nm)1.0AU maxAbsorbancja UV (1 cm, 280 nm)0.05AU maxAbsorbancja UV (1 cm, 350 nm)0.02AU maxWoda (H2O)0,1% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy, lodowaty
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AX0074-204061839410077
AX0074-604061839410084
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the shelf life for this chemical?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.