Dokumenty
AQ502
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2, Species Adsorbed
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
0.5 mg/mL
metody
ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
IgG is the most abundant immunoglobulin comprising two heavy chains and two light chains. Each molecule has two antigen binding sites. IgG has 4 subclasses: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) and IgG4 (4%). IgM constitutes about 10% of serum immunoglobulins. IgM (with IgD) is the major immunoglobulin expressed on the surface of B cells. Monomeric IgA constitutes 5-15 % of the serum immunoglobulins whereas dimeric IgA is localized to mucosa surfaces.
Specyficzność
Reacts with heavy and light chains of mouse IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 and IgA. Absorbed for human sera and purified human paraproteins. Minimal cross reactivity with human immunoglobulins.
The antibody reacts with the heavy and light chains of mouse IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 and IgA as demonstrated by ELISA and flow cytometry. Minimal cross reactivity with human immunoglobulins.
Immunogen
Epitope: Mouse IgM, IgG, IgA
Prepared from pepsin digest of mouse Ig (H+L).
Zastosowanie
Goat anti-Mouse IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2, Species Adsorbed is an antibody against Mouse IgM+IgG+IgA for use in ELISA.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Gel filtration chromatography
Purified by gel filtration chromatography of pepsin digested antibody. Liquid in 1.0 mL of 100 mM borate buffered saline, pH 8.2.
Przechowywanie i stabilność
Maintain refrigerated at 2°-8°C under sterile conditions for up to twelve months from date of receipt.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects