Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRRFIP1(9208)
General description
Białko LRRFIP1 (LRR FLII-interacting protein 1), znane również jako czynnik wiążący GC 2 lub białko oddziałujące z TAR RNA i kodowane przez nazwę genu LRRFIP1 lub GCF2 lub TRIP, jest represorem transkrypcji, który odgrywa głównie rolę cytoszkieletu. LRRFIP1 jest głównie zlokalizowany w cytoplazmie i preferencyjnie wiąże się z dsDNA bogatym w GC, ale wiąże się również bezpośrednio z dsRNA. Domena wiążąca RNA obejmuje motyw bogaty w lizynę. LRRFIP1 wchodzi w interakcje z ssaczym Flightless I (Fli-I) i jest kluczowym składnikiem regulacji cytoszkieletu funkcji płytek krwi. LRRFIP1 i pokrewne białko LRRFIP2 mogą modulować kanoniczną sygnalizację WNT i pośredniczyć w indukowanej przez IRF3 produkcji interferonu typu I poprzez szlak niezależny od β-kateniny.
Zaobserwowano ~85 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 4 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing w zakresie od ~73 kDa do ~89 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu LRRFIP1.
Application
Przeciwciało anty-LRRFIP1 wykrywa poziom LRRFIP1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w LRRFIP1.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Cytoskeleton
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human colon tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected LRRFIP1 in human colon tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected LRRFIP1 in human colon tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c