Merck
ABS1036
Przeciwciało anty-FMO3
serum, from rabbit
Synonim(y):
Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3, Dimethylaniline oxidase 3, FMO form 2, FMO 3, FMO II, Hepatic flavin-containing monooxygenase 3, Trimethylamine monooxygenase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FMO3(2328)
General description
Monooksygenaza dimetyloanilinowa [N-tlenotwórcza] 3 (EC 1.14.13.8; EC 1.14.13.148; UniProt P31513; znana również jako oksydaza dimetyloanilinowa 3, FMO forma 2, FMO 3, FMO II, wątrobowa monooksygenaza flawinowa 3, monooksygenaza trimetyloaminowa) jest kodowana przez gen FMO3 (znany również jako FMOII, TMAU) (identyfikator genu 2328) u ludzi. Monooksygenazy zawierające flawinę (FMO) stanowią rodzinę mikrosomalnych enzymów metabolizujących chemikalia i leki, przy czym FMO3 jest główną formą w wątrobie dorosłych myszy i ludzi. FMO3 jest odpowiedzialna za N-utlenianie złośliwego metabolitu, trimetyloaminy (TMA), do bezwonnego N-tlenku trimetyloaminy (TMAO). Mutacje FMO3 powodują trimetyloaminurię (TMAU lub zespół rybiego zapachu), rzadkie dziedziczne zaburzenie spowodowane zmniejszonym metabolizmem TMA pochodzącego z diety. Zgłoszono ponad 300 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu ludzkiego FMO3, a ponad 40 z tych polimorfizmów powiązano z TMAU. Aktywacja ERα zależna od 17β-estradiolu odgrywa fundamentalną rolę w regulacji transkrypcji genu FMO3.
Zaobserwowano ~55 kDa. 59,96 kDa obliczone.
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (N-końcowa połowa).
Liniowy peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji z N-końcowej połowy ludzkiego FMO3.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło FMO3 w ludzkiej tkance wątroby.
Wykryj FMO3 za pomocą tego przeciwciała Anti-FMO3 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, Immunohistochemii.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Toxicology & Drug Resistance
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver microsomal tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FMO3 in 10 µg of human liver microsomal tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c