ABE472
Anti-WAC Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
WW domain-containing adapter protein with coiled-coil
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WAC(51322)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected WAC, N-terminus in 293T cell lysates stably transfected with SFB-RNF20 and in HCT116 cell lysates transfected with siRNA negative control (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Chromatin Immunoprecipitation: A representative lot from an independent laboratory detected WAC, N-terminus in HCT116 cell lysates transfected with siRNA negative control, but demonstrated a loss of signal in HCT166 cell lysates transfected with siRNF20 (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected WAC, N-terminus in 10 µg of K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
K562 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1