ABE101-S
Przeciwciało przeciwko monometylo-histonie H3 (Lys9), rozmiar próbny
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
H3K9me1, Histone H3 (monomethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
monomethylation (Lys9)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza inhibicji peptydowej: rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii zostało użyte z ekstraktem kwasu HeLa do analizy bloku peptydowego.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat ekstraktu kwasu HeLa
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1