Merck
ABC950
Przeciwciało anty-PAT1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Phosphoserine aminotransferase, Phosphohydroxythreonine aminotransferase, PSAT
Wybierz wielkość
100 μG
1910,00 zł
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 lutego 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2785
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-PAT1, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rabbit (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... PSAT1(29968)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB1405057AV46079HPA055312
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... PSAT1(29968)
Gene Information
human ... PSAT1(29968)
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Gene Information
human ... SAT1(6303)
clone
polyclonal
clone
1C2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło PSAT1 w komórkach A431, HeLa, HepG2 i NIH/3T3.
To przeciwciało anty-PSAT1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii do wykrywania PSAT1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Sekwencja immunogenu jest w 100% konserwowana w mysim PSAT1 (UniProt Q99K85) i obecna w obu splicingowanych izoformach ludzkiego PSAT1 (Uniprot Q9Y617).
General description
Aminotransferaza fosfoseryny (EC 2.6.1.52; UniProt Q9Y617; znana również jako aminotransferaza fosfohydroksytreoniny, PSAT) jest kodowana przez gen PSAT1 (znany również jako NLS2, PSA, PSATD) (identyfikator genu 29968) u ludzi. PSAT1 jest członkiem rodziny aminotransferaz zależnych od pirydoksalofosforanu klasy V, który katalizuje odwracalną konwersję 3-fosfohydroksypirogronianu do 1-fosfoseryny, a także konwersję 3-hydroksy-2-okso-4-fosfonooksybutanianu do 4-fosfonooksy-L-treoniny, wykorzystując w obu przypadkach L-glutaminian jako donor aminy, który jest przekształcany w 2-oksoglutaran. PSAT1 jest zaangażowany w biosyntezę seryny z glikolitycznych produktów pośrednich, a wzrost PSAT1 odnotowano w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC) i komórkach raka okrężnicy, podczas gdy wykazano, że knockdoown PSAT1 hamuje proliferację komórek raka piersi MDA-MB-468 i BT-20.
Zaobserwowano ~40 kDa. Obliczono 40,42 kDa (ludzka izoforma 1; alfa) i 35,19 kDa (ludzka izoforma 2; beta), 40,47 kDa (mysz).
Immunogen
Epitop: Region pomiędzy dwiema domenami wiążącymi fosforan pirydoksalu.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji w regionie między dwiema domenami wiążącymi fosforan pirydoksalu ludzkiego PSAT1.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PSAT1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M G Filippone et al.
Nature communications, 13(1), 2642-2642 (2022-05-14)
Cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) overexpression is implicated in breast cancer, but whether it has a primary or only a cooperative tumorigenic role is unclear. Here, we show that transgenic CDK12 overexpression in the mouse mammary gland per se is sufficient