Kluczowe dokumenty
ABC2036
Sigma-Aldrich
Anti-MLKL
from rabbit
Synonim(y):
Mixed lineage kinase domain-like protein, hMLKL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLKL(197259)
Opis ogólny
Białko podobne do domeny kinazy linii mieszanej (UniProt: Q8NB16; znane również jako hMLKL) jest kodowane przez gen MLKL (Gene ID: 197259) u człowieka. MLKL jest pseudokinazą, która odgrywa kluczową rolę w nekroptozie indukowanej przez TNF, procesie zaprogramowanej śmierci komórki. MLKL zawiera domenę podobną do kinazy białkowej, ale brakuje jej kilku reszt wymaganych do aktywności. Jego miejsce wiązania ATP znajduje się w obrębie aminokwasów 209-217. Opisano dwie izoformy MLKL, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Zawiera dwa regiony zwinięte (aa 55-84 i 139-180), a region zwinięty 2 jest odpowiedzialny za jego homotrimeryzację. MLKL jest fosforylowany na Thr357/Ser358 przez kinazę RIP3, co prowadzi do jego oligomeryzacji. Oligomeryczny MLKL przemieszcza się następnie z cytozolu do błony plazmatycznej i błon wewnątrzkomórkowych, gdzie wiąże się z fosfatydyloinozytolem i kardiolipiną oraz zakłóca integralność błony, prowadząc do nekrotycznej śmierci komórki. MLKL odgrywa kluczową rolę w nekroptozie indukowanej przez TNF. (Ref.: Wang, H., et al (2014). Mol. Cell 54(1); 133-146).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko podobne do domeny kinazy linii mieszanej w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie pierwszych 124 aminokwasów z regionu N-końcowego.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający pierwszym 124 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka podobnego do domeny kinazy linii mieszanej (MLKL).
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło MLKL w 10 µg lizatu komórek Jurkat.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło MLKL w wycinkach tkanek ludzkiego raka migdałków i ludzkiego raka płaskonabłonkowego.
Anti-MLKL, nr kat. ABC2036, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym wykrywającym białko MLKL (Mixed lineage kinase domain-like protein) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in 10 µg of HT-29 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~52 kDa; obliczono 54,48 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1