Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNF(7124)
Immunogen
Application
Western Blot: Stężenie 0,1-0,2 μg/ml AB2148P jest wymagane do wykrycia 1,5-3,0 ng/l mTNF-alfa, w warunkach redukujących lub nieredukujących.
Neutralizacja: Aby uzyskać połowę maksymalnej inhibicji [ND50] aktywności biologicznej mTNF-a (0,50 ng/ml), wymagane jest stężenie 0,010-0,015 μg/ml AB2148P.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity mouse | species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity human |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, neutralization: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, neutralization: suitable | technique(s) dot blot: 1:2,000, microarray: suitable, neutralization: 1-3 μg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów-α
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB2148P | 04053252405754 |