Przejdź do
AB15554
Przeciwciało przeciwko receptorowi AT2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Angiotensin II receptory type 2, AGTR2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
6
2050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
should not react with
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGTR2(186)
Immunogen
Oczyszczony peptyd z N-końca szczurzego receptora AT2 (numer akcesyjny P35351).
Application
To przeciwciało przeciwko receptorowi AT2 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania receptora AT2.
Western blot: 1:200-1:500 z użyciem ECL na lizacie szczurzego mózgu i mysich komórek MS1.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor AT2 (receptor angiotensyny II typu 2, AGTR2).
Physical form
Liofilizowany z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA i 0,025% azydku sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 xg przez 5 min).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB15552SAB2500038SAB5700087
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... AGTR2(186)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3