8.51047
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Novabiochem®
Synonim(y):
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Phosphorylations
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
bp
54 °C/10 hPa
gęstość
1.05 g/cm3
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C8H20NO2P/c1-7(2)9(8(3)4)12(10-5)11-6/h7-8H,1-6H3
Klucz InChI
KXUMNSXPAYCKPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup