Kluczowe dokumenty
8.44007
Sigma-Aldrich
1,2-Butylene carbonate
for synthesis
Synonim(y):
1,2-Butylene carbonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer indeksu EC:
403-780-4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
0.07 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (10 g/L in H2O)
Lepkość kinematyczna
3 cSt
mp
-45 °C
temp. przejścia
flash point 121 °C
gęstość
1.14 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
1,2-Butylene carbonate for synthesis. CAS 4437-85-8, pH 6 - 8 (10 g/l, H₂O).
Komentarz do analizy
Evaporation Number: <0.01
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13