Dokumenty
8.43954
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
Synonim(y):
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H18LiNSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
223-725-6
Postać
solid
tw
114-116 °C/1013 hPa
mp
71 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup