Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.67
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-315-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97.5% (GC)
form
solid
mp
130-143 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1CC2C(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 143 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +22.0 - +25.0 °
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 143 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +22.0 - +25.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.5% (GC) | assay >99% (TLC) | assay ≥95% | assay >99% (TLC) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| mp 130-143 °C | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5α-Cholestan-3ß-ol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8415130005 | 04022536640747 |