Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
226-651-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
General description
do syntezy
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8412600005 | 04022536630755 |