Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105319
Quality Level
form
fine powder (free-flowing)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
color
white
shipped in
ambient
General description
Każda saszetka zawiera 1 l 20-krotnego buforu SSC (1X = 0,150 M chlorku sodu, 0,015 M cytrynianu sodu). Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje:
Zawartość chlorku (1%, woda): 110-120 meq/L
DNaza: Nie wykryto
pH (1%, woda) w 25°C: 7,85-8,15
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Rozpuszczalność (1,0%, woda): Aby przejść test
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie nadaje się do leków, żywności ani użytku domowego.
Specyfikacje:
Zawartość chlorku (1%, woda): 110-120 meq/L
DNaza: Nie wykryto
pH (1%, woda) w 25°C: 7,85-8,15
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Rozpuszczalność (1,0%, woda): Aby przejść test
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie nadaje się do leków, żywności ani użytku domowego.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor SSC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8340-1PACK | 04055977228953 |