Przejdź do
8.22275
N,N-Dimethylformamide
EMPLURA®
Synonim(y):
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4110,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
26 540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Application
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.948 - 0.949
Water: ≤ 0.10 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.030341.03053319937
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
density
0.944 g/mL (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)