Kluczowe dokumenty
8.20575
Sigma-Aldrich
2,7-Fluorenediammonium dichloride
for synthesis
Synonim(y):
2,7-Fluorenediammonium dichloride, 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.17
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
236-924-8
Poziom jakości
mp
260-310 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2.ClH/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12;/h1-4,6-7H,5,14-15H2;1H
Klucz InChI
COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3