Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-533-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.025 hPa ( 40.3 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
93-95 °C
solubility
240 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C#CC(O)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
InChI key
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8185870100 | 04022536439990 |