Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-353-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
powder
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
powder
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205-208 °C
transition temp
flash point 66 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F
flash_point_c
66 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8144720250 | 04022536666747 |
| 8144720025 | 04022536414928 |
| 8144720100 | 04022536666730 |