Dokumenty
8.14141
Sigma-Aldrich
Butyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
Synonim(y):
Butyltriphenylphosphonium chloride, Triphenylbutylphosphonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3P+C4H9Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
236-443-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
siła działania
320 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
223-226 °C
temp. przejścia
flash point >270 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C22H24P.ClH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 96.5 %
Melting range (lower value): ≥ 223 °C
Melting range (upper value): ≤ 226 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
518.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 270 °C