Key Documents
8.08514
Sigma-Aldrich
Pentanonitrile
for synthesis
Synonim(y):
Pentanonitrile, Butyl cyanide, Valeronitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
203-781-8
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
7.0 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
520 °C
siła działania
332 mg/kg LD50, oral (Rat)
tw
141 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
temp. przejścia
flash point 38 °C
gęstość
0.799 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.798 - 0.800
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C