Key Documents
8.00826
Sigma-Aldrich
Acryloyl chloride
(stabilised with phenothiazine) for synthesis
Synonim(y):
Acryloyl chloride, Acrylic acid chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
212-399-0
ciśnienie pary
106.6 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
tw
74-76 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point -4 °C
gęstość
1.113-1.119 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Klucz InChI
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.119
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Phenothiazine. At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C