Merck
79158BC
Pióro GDS PPMX Surface Pro Pen
BioControl Systems, for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
Synonim(y):
Aktywny długopis, Bezprzewodowe pióro, Microsoft Pen, Pióro Surface, Pióro Surface Pro Pen, Pióro cyfrowe, Pióro dotykowe, Rysik, Rysik cyfrowy, Tablet Pen
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
storage temp.
room temp
General description
Pióro GDS PickPen® PIPETMAX® (PPMX) Surface Pro Pen to cyfrowe pióro zaprojektowane do użytku z GDS PPMX Microsoft Surface Laptop. Oferuje precyzyjne i czułe wprowadzanie danych piórem, umożliwiając użytkownikom pisanie, rysowanie i bardziej intuicyjną interakcję z urządzeniem Surface Pro. Pióro oferuje czułość na nacisk i funkcję pochylenia, zapewniając naturalne i realistyczne wrażenia podczas pisania i rysowania. Jest to popularne akcesorium wśród artystów cyfrowych, twórców notatek i profesjonalistów korzystających z laptopów/tabletów Microsoft Surface Pro.
Application
Pióro GDS PPMX Surface Pro Pen jest przeznaczone do użytku z laptopem GDS PPMX Microsoft Surface Laptop do różnych zastosowań.
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc