Przejdź do
681525
Wiskostatin
A cell-permeable N-alkylated carbazole derivative that selectively blocks actin filament assembly.
Synonim(y):
Wiskostatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
589,00 zł
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18Br2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
589,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1cc2c([n](c3c2cc(cc3)Br)CC(O)CN(C)C)cc1
InChI
1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
InChI key
XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable N-alkylated carbazole derivative that selectively blocks actin filament assembly. Acts as a selective, reversible inhibitor of N-WASP (neural Wiskott Aldrich syndrome protein), a signal integrating protein. Appears to bind to N-WASP, stabilize the autoinhibited conformation and prevent the activation of Arp2/3 (actin-related protein 2/3) complex.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
N-WASP (neural Wiskott Aldrich syndrome protein)
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Peterson, J.R., et al. 2004. Nat. Struct. Mol. Biol.11, 747.
Peterson, J.R., and Mitchison, T.J. 2002. Chem. Biol.9, 1275.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W2270189410475863
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
681525-1MG04055977260090
681525-5MG04055977260106