, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
42029053
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócspecies reactivity
all
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
General description
Zestaw Visualizer Western Blot Detection Kit jest przeznaczony do czułego wykrywania białek w chemiluminescencyjnych Western blotach.
Application
Do stosowania na immunoblotach.
Packaging
Pojemność zestawu: 20 miniblotów żelowych na 1000 cm2 membrany
Preparation Note
Stabilny przez 18 miesięcy w temperaturze 4°C od daty wysyłki. Uwaga: Po otrzymaniu ponownie zawiesić, podzielić na porcje i przechowywać w temperaturze -20°C w celu uzyskania optymalnej wydajności. Odczynniki do wykrywania Visualizer należy przechowywać w temperaturze 4°C.
Analysis Note
The reagents in this kit have been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays.
Other Notes
Goat Anti-Mouse IgG, HRP conjugate (Cat.# 12-349) Visualizer Detection Reagent A Visualizer Detection Reagent B
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Visualizer Western Blot Detection Kit, mysz
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c