Key Documents
6.19117
Sigma-Aldrich
Vanillin
GR
Synonim(y):
Vanillin
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N