Przejdź do
580218
Kwas taurocholowy, sól sodowa
ULTROL® Grade, ≥98% (TLC), detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Synonim(y):
Taurocholic Acid, Sodium Salt, ULTROL® Grade, Sodium Taurocholate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
729,00 zł
5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44NO7S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.68
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
729,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 9075
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
mol wt
micellar wt 2100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
aggregation number
4
color
white
pKa 
1.9
CMC
3 - 11 mM
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
General description
Absorbance (100 mM, H2O, 280 nm): <0.30.
Highly purified and intended for use as a detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state (absorbance: <0.30 at 280 nm, 100 mM, H2O; aggregation number: 4; CMC: 3-11 mM; micellar weight: 2100; pKa: 1.9).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C ). Stock solutions are stable for up to 2 months at 4°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
580217580221580549
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
aggregation number
4
aggregation number
4
aggregation number
6
aggregation number
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas taurocholowy, sól sodowa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
580218-5GM04055977265422
580218-1GM04055977265415