Przejdź do
567809-M
Inhibitor Src, PP1
The Src Inhibitor PP1, also referenced under CAS 172889-26-8, controls the biological activity of Src. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
4-amino-5-(4-metylofenylo)-7-(t-butylo)pirazolo-d-3,4-pirymidyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
471,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.36
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
471,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(nc(c3c1ncnc3N)c2ccc(cc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H19N5/c1-10-5-7-11(8-6-10)13-12-14(17)18-9-19-15(12)21(20-13)16(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H2,17,18,19)
InChI key
ZVPDNRVYHLRXLX-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolopirymidynowy, który hamuje kinazy tyrozynowe z rodziny Src, Lck, Fyn, Hck i Src (IC50 = odpowiednio 5, 6, 20 i 170 nM), a także kinazy spoza rodziny Src, takie jak CSK, RIP2 i CK1δ (IC50 = odpowiednio 640 nM, 26 nM, 170 nM), w testach kinazowych in vitro. Przy 1 µM aktywność kinaz in vitro jest zmniejszona o ponad 57% dla p38α, p38β, CK1δ, CSK, RIP2 i GAK, wykazując jednocześnie znacznie niższą aktywność wobec ponad 60 innych kinaz. Badania kinetyczne z wykorzystaniem Src i [poly Glu-Tyr 4:1] wskazują, że inhibicja jest mieszana konkurencyjna w stosunku do substratu i niekompetycyjna w stosunku do ATP. PP1 wykazuje również właściwości zapobiegające wzrostowi w kilku hodowlach chłoniaków B pochodzenia ludzkiego i mysiego (IC50 = 2,5 do 8,0 µM) oraz pediatrycznych komórek nowotworowych mózgu (IC50 = 1,1 do 9,7 µM). Dostępny również w formacie InSolution (nr kat. 539741).
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ke, J., et.al. 2009. Mol. Cancer8, 132.
Sikkema, A.H., et al. 2009. Cancer Res.69, 5987.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Bain, J., et al. 2003. Biochem. J.371, 199.
Karni, R., et al. 2003. FEBS Lett.537, 47.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
539571428205-M529584
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 17 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
567809-1MG04055977190373